5-Brom-2-methoxy-3-pyridinboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3483-1G OR3483-5G OR3483-25G
APOSOR3483-1GEA 1330 DKK
APOSOR3483-1G APOSOR3483-5G APOSOR3483-25G
5-Brom-2-methoxy-3-pyridinboronsyre 97%
5-Brom-2-methoxy-3-pyridinboronsyre
Formel: C₆H₇BBrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973352
CAS-nummer: 850864-59-4