α,α-Dimethoxytoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzaldehyde dimethyl acetal
OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 164 DKK
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α,α-Dimethoxytoluen
α,α-Dimethoxytoluen
Formel: C₉H₁₂O₂
Kogepunkt: 196 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008491
CAS-nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0