5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 632 DKK
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formel: C5H2ClN3
Smeltepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001466
CAS-nummer: 38275-56-8