Methyl-4-amino-3-iodobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346462-25G OR346462-5G
APOSOR346462-25GEA 484 DKK
APOSOR346462-25G APOSOR346462-5G
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₈INO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090423
CAS-nummer: 19718-49-1