4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346459-1G OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA 7360 DKK
APOSOR346459-1G APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Formel: C₄H₄BrNS
Molekylvægt: 178.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110311
CAS-nummer: 930-42-7