2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346435-1G OR346435-5G
APOSOR346435-1GEA 0 DKK
APOSOR346435-1G APOSOR346435-5G
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08593346
CAS-nummer: 52943-21-2