(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346415-1G OR346415-5G
APOSOR346415-1GEA 1830 DKK
APOSOR346415-1G APOSOR346415-5G
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11841059
CAS-nummer: 216575-42-7