5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 218 DKK
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Molekylvægt: 233.0200 g/mol
Smeltepunkt: 240…243 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659520
CAS-nummer: 228410-90-0