4-tert-Butylbenzamidoxim
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346324-1G OR346324-5G
APOSOR346324-1GEA 1800 DKK
APOSOR346324-1G APOSOR346324-5G
4-tert-Butylbenzamidoxim
4-tert-Butylbenzamidoxim
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 175204-39-4