5-Iodo-3-methylisothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346311-1G OR346311-500MG
APOSOR346311-1GEA 10640 DKK
APOSOR346311-1G APOSOR346311-500MG
5-Iodo-3-methylisothiazole
5-Iodo-3-methylisothiazole
Formel: C₄H₄INS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17012839
CAS-nummer: 20067-15-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III