2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR346309-1G
OR346309-5G
APOSOR346309-1GEA
959
DKK
APOSOR346309-1G
APOSOR346309-5G
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O₂S Smeltepunkt: 64…67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06657208 CAS-nummer: 98026-88-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |