6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 994 DKK
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099597
CAS-nummer: 1011-46-7