1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346253-1G OR346253-5G
APOSOR346253-1GEA 889 DKK
APOSOR346253-1G APOSOR346253-5G
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
1-Bromo-3-methylbutan-2-one
Formel: C₅H₉BrO
Molekylvægt: 165.0284 g/mol
Kogepunkt: 74…75 °C/46mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00015716
CAS-nummer: 19967-55-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III