1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 DKK
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Molekylvægt: 197.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115049
CAS-nummer: 87394-65-8