2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346242-1G OR346242-500MG
APOSOR346242-1GEA 2780 DKK
APOSOR346242-1G APOSOR346242-500MG
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06662268
CAS-nummer: 79491-43-3