5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346232-1G OR346232-5G
APOSOR346232-1GEA 469 DKK
APOSOR346232-1G APOSOR346232-5G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈BrNO₃
Molekylvægt: 282.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16447083
CAS-nummer: 91182-60-4