2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 688 DKK
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800230
CAS-nummer: 20850-49-1