2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 2850 DKK
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142818
CAS-nummer: 1208081-98-4