2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346211-1G OR346211-500MG
APOSOR346211-1GEA 1640 DKK
APOSOR346211-1G APOSOR346211-500MG
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142814
CAS-nummer: 1208081-91-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III