5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid
OR346206-1G
OR346206-5G
APOSOR346206-1GEA
687
DKK
APOSOR346206-1G
APOSOR346206-5G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃S Molekylvægt: 195.192 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04113955 CAS-nummer: 763109-71-3 |