4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346201-1G OR346201-5G
APOSOR346201-1GEA 0 DKK
APOSOR346201-1G APOSOR346201-5G
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₂₀H₂₇N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09029311
CAS-nummer: 857266-28-5