2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3462-1G OR3462-5G
APOSOR3462-1GEA 197 DKK
APOSOR3462-1G APOSOR3462-5G
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Molekylvægt: 256.1390 g/mol
Kogepunkt: 138…140 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00457139
CAS-nummer: 76041-86-6