Isopropylsulphamoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 2300 DKK
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Formel: C₃H₈ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753748
CAS-nummer: 26118-67-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II