3,3-Dibromoazepan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Dibromo-azepan-2-one
OR346194-1G OR346194-500MG OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA 0 DKK
APOSOR346194-1G APOSOR346194-500MG APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Formel: C₆H₉Br₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154706
CAS-nummer: 56987-35-0