2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346193-1G OR346193-500MG
APOSOR346193-1GEA 0 DKK
APOSOR346193-1G APOSOR346193-500MG
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₃S
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15142789
CAS-nummer: 1208081-26-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II