(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346189-1G OR346189-5G
APOSOR346189-1GEA 2260 DKK
APOSOR346189-1G APOSOR346189-5G
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
(5-Bromo-benzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇BrOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12032279
CAS-nummer: 13771-72-7