3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 1-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR346184-1G OR346184-5G
APOSOR346184-1GEA 1250 DKK
APOSOR346184-1G APOSOR346184-5G
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₇H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 170.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12131137
CAS-nummer: 103626-03-5