6-Phenyl-2-thiouracil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Mercapto-6-phenylpyrimidin-4-ol
OR346183-1G OR346183-5G
APOSOR346183-1GEA 861 DKK
APOSOR346183-1G APOSOR346183-5G
6-Phenyl-2-thiouracil
6-Phenyl-2-thiouracil
Formel: C₁₀H₈N₂OS
Molekylvægt: 204.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059166
CAS-nummer: 36822-11-4