6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346181-1G OR346181-500MG OR346181-5G
APOSOR346181-1GEA 0 DKK
APOSOR346181-1G APOSOR346181-500MG APOSOR346181-5G
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
6-Phenylpyrimidine-2,4-diol
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molekylvægt: 188.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128171
CAS-nummer: 13345-09-0