2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346176-1G OR346176-500MG OR346176-5G
APOSOR346176-1GEA 1200 DKK
APOSOR346176-1G APOSOR346176-500MG APOSOR346176-5G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formel: C₉H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457523
CAS-nummer: 4760-35-4