1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346173-1G OR346173-5G
APOSOR346173-1GEA 183 DKK
APOSOR346173-1G APOSOR346173-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
1-Methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443806
CAS-nummer: 33146-99-5