5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346170-1G OR346170-500MG
APOSOR346170-1GEA 0 DKK
APOSOR346170-1G APOSOR346170-500MG
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 188.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845756
CAS-nummer: 1208081-34-8