(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346168-1G OR346168-5G
APOSOR346168-1GEA 0 DKK
APOSOR346168-1G APOSOR346168-5G
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, Technical Grade
(S)-1-(2-Chloro-acetyl)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀ClNO₃
Smeltepunkt: 112…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046089
CAS-nummer: 23500-10-9
EINECS: 245-695-3