4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346146-1G OR346146-5G
APOSOR346146-1GEA 0 DKK
APOSOR346146-1G APOSOR346146-5G
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
4-Acetoxythiophene-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₈O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227239
CAS-nummer: 65369-31-5