3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 7890 DKK
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Smeltepunkt: 201…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110341
CAS-nummer: 66975-83-5