3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 2360 DKK
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227171
CAS-nummer: 1056189-27-5