1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
OR346124-1G OR346124-5G
APOSOR346124-1GEA 1630 DKK
APOSOR346124-1G APOSOR346124-5G
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-tert-Butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 182.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313628
CAS-nummer: 376387-68-7