5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346116-1G OR346116-5G
APOSOR346116-1GEA 0 DKK
APOSOR346116-1G APOSOR346116-5G
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₄
Molekylvægt: 276.29 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090518
CAS-nummer: 957947-49-8