4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346111-1G OR346111-500MG
APOSOR346111-1GEA 2730 DKK
APOSOR346111-1G APOSOR346111-500MG
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368660
CAS-nummer: 67268-37-5