6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 DKK
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11052464
CAS-nummer: 201019-27-4