4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346109-1G OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA 1250 DKK
APOSOR346109-1G APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.1800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664476
CAS-nummer: 18474-57-2