Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 0 DKK
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06653197
CAS-nummer: 18377-65-6