5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346101-1G OR346101-5G OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA 1230 DKK
APOSOR346101-1G APOSOR346101-5G APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₆BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457491
CAS-nummer: 1740-88-1