3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 DKK
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClNO₃S
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407346
CAS-nummer: 499770-75-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II