2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346069-1G OR346069-5G
APOSOR346069-1GEA 1140 DKK
APOSOR346069-1G APOSOR346069-5G
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formel: C₉H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09414738
CAS-nummer: 35582-11-7