2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346059-1G OR346059-5G
APOSOR346059-1GEA 1430 DKK
APOSOR346059-1G APOSOR346059-5G
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738644
CAS-nummer: 51818-19-0