2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346053-1G OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA 2510 DKK
APOSOR346053-1G APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Formel: C₈H₈BrNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09809469
CAS-nummer: 147111-30-6