N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346047-1G OR346047-500MG
APOSOR346047-1GEA 0 DKK
APOSOR346047-1G APOSOR346047-500MG
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₄
Molekylvægt: 323.4 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568262
CAS-nummer: 1053658-05-1