N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346040-1G OR346040-500MG
APOSOR346040-1GEA 1610 DKK
APOSOR346040-1G APOSOR346040-500MG
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568253
CAS-nummer: 159016-25-8