N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR346033-1G OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA 0 DKK
APOSOR346033-1G APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568246
CAS-nummer: 1053657-24-1